Parafin, Stivnepunkt: 52-54°C, kuler, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
26155.294EA 1225 NOK
26155.294
Parafin, Stivnepunkt: 52-54°C, kuler, TECHNICAL
Parafin
Smeltepunkt: 52…54 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Congealing temperature 52 - 54 °C