Parafin, Stivnepunkt: 52-54°C, kuler, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
26155.294EA
1225
NOK
26155.294
Parafin, Stivnepunkt: 52-54°C, kuler, TECHNICAL
Parafin
Smeltepunkt:
52…54 °C Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C) |
CAS-nummer:
64742-51-4 EINECS: 232-315-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Congealing temperature | 52 - 54 °C |