Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Linde 13X
197300050 197305000
ACRO197300050EA 3825 NOK
ACRO197300050 ACRO197305000
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL nummer: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %