Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Linde 13X
197315000 197310050
ACRO197315000EA 1350 NOK
ACRO197315000 ACRO197310050
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %