Parafin, Stivnepunkt: 58-60°C, granulat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
26154.291EA 1225 NOK
26154.291 26154.460
Parafin, Stivnepunkt: 58-60°C, granulat, TECHNICAL
Parafin
Smeltepunkt: 58…60 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test