Parafin, Stivnepunkt: 58-60°C, granulat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
26154.291EA
1225
NOK
26154.291
26154.460
Parafin, Stivnepunkt: 58-60°C, granulat, TECHNICAL
Parafin
Smeltepunkt:
58…60 °C Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C) |
CAS-nummer:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Identification | Passes test |