Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å) 4 --> 8 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
197240050 197245000
ACRO197240050EA 8200 NOK
ACRO197240050 ACRO197245000
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å) 4 --> 8 mesh
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 308080-99-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to tan Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)