Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), kuler, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Leverandør: Thermo Scientific
33530.A1
33530.A7
33530.A1EA
1775
NOK
33530.A1
33530.A7
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), kuler, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00131613 CAS-nummer: 308080-99-1 |