Parafin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Wax Paraffin, Paraffin wax
294365HEA 2825 NOK
294365H 29436EQ
Parafin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Parafin
Kokepunkt: 300…450 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 195 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131611
CAS-nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Density (20/20) 0.818 - 0.875
Viscosity (40°C) Max. 33.5 cSt