Parafin, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
7160.1000EA 810 NOK
7160.1000
Parafin, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Parafin
Kokepunkt: 300…500 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 215 °C (closed cup)
CAS-nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Indeks: 13,07093
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Color (APHA) max. 20
Identification (IR) passes test