Parafin, liquid, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
24677.294EA
900
NOK
24677.294
24677.363
Parafin, liquid, TECHNICAL
Parafin
Kokepunkt:
300-500 °C (1013 hPa) Tetthet: 0,872 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 215 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
8042-47-5 EINECS: 232-384-2 Merck Indeks: 13,07093 |
Spesifikasjon Testresultater
Identification | Passes test |