Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, staver 1/16 in., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 945 NOK
69832-250G 69832-1KG
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, staver 1/16 in., Fluka™
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Smeltepunkt: 400 °C
Tetthet: 2 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00147627
CAS-nummer: 1318-02-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %