Petroleumbensin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
23845.323EA 1125 NOK
23845.323 23845.460 23845.551
Petroleumbensin, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbensin
Kokepunkt: 100…120 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –10 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm