Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 8700 NOK
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å)
Tetthet: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)