Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å), kuler, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1 87956.A7
87956.A1EA 2025 NOK
87956.A1 87956.A7
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å), kuler, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å)
Tetthet: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0