Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, kuler, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 2000 NOK
88120.A1 88120.A7
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, kuler, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å)
Tetthet: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0