Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
L05466.30EA 695 NOK
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molekylsil A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Tetthet: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03457537
CAS-nummer: 70955-01-0