Petroleumbensin, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8243.5000EA 1800 NOK
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Petroleumbensin, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Petroleumbensin
Kokepunkt: 100…140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %