Petroleumbensin, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8240.1000EA 540 NOK
8240.1000 8240.5000 8240.9025 8240.9200
Petroleumbensin, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Petroleumbensin
Kokepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %