Petroleumbensin, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01774.1000 1.01774.2500
1.01774.1000EA 775 NOK
1.01774.1000 1.01774.2500
Petroleumbensin, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Petroleumbensin
Kokepunkt: 60…80 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C