Petroleumbensin, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01774.1000
1.01774.2500
1.01774.1000EA
775
NOK
1.01774.1000
1.01774.2500
Petroleumbensin, 60…80 °C, EMSURE® for analysis, Supelco®
Petroleumbensin
Kokepunkt:
60…80 °C (1013 hPa) Tetthet: 0,67 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: –40 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 FN: 1268 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (25 °C) practically insoluble |
Boiling Point | 60 - 80 °C |
Vapor Pressure | 200 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.68 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |