Bivoks
Leverandør: Roth Carl
5830.2 5830.1
ROTH5830.2EA 2600 NOK
ROTH5830.2 ROTH5830.1
Bivoks
Bivoks
Smeltepunkt: ∼64 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00132754
CAS-nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7