Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
351380100 351380500
ACRO351380100EA 810 NOK
ACRO351380100 ACRO351380500
Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kokepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –93 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –20 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
FN: 1090
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %