Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
181160100 181160500
ACRO181160100EA 810 NOK
ACRO181160100 ACRO181160500
Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kokepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –93 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –20 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
FN: 1090
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥97.5 %