N,N-Dimetylformamid-D7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7
183600010 183600100
ACRO183600010EA 1275 NOK
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Dimetylformamid-D7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
N,N-Dimetylformamid-D7
Formel: DCOON(CD₃)₂
MW: 80,04 g/mol
Kokepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003286
CAS-nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
FN: 2265
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %