Deuteriumoksid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Water-D2, Heavy water
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 550 NOK
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuteriumoksid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoksid
Formel: D₂O
MW: 20 g/mol
Kokepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3,8 °C
Tetthet: 1,105 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Indeks: 12,02984
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %