Deuteriumoksid 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Water-D2, Heavy water
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 1100 NOK
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Deuteriumoksid 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoksid
Formel: D₂O
MW: 20 g/mol
Kokepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3,8 °C
Tetthet: 1,105 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Indeks: 12,02984
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %