VWR® shiroGEL, Elektroforesesystem, horisontalt
Leverandør: VWR Collection
700-0250EA 6375 NOK
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Elektroforesesystem, horisontalt
Elektroforesesystemer Horisontal gelelektroforesesystemer
Elektroforesesystemer av typen shiroGEL horisontal er konstruert for enkel og trygg bruk, og tilbehøret er laget for å tåle daglig bruk. Geltanken og geltrauene er støpt av tykk akryl, for lekkasjefri bruk. UV-gjennomsiktige geltrau hjelper med visualiseringen av prøver. Kassetter beskytter elektrodene og er enkle å bytte ut. Gelstøping er enkelt med de holdbare støpeportene i gummi. Spor på sidene av geltrauet gjør det enkelt å plassere kammer. Konstruksjonen med to deler for kammene gjør det mulig med vertikal justering, noe som gir brukeren kontroll over brønndybden. Kammene som følgerMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Mini 10 Midi Plus 10 Midi Plus 15
Environmentally Preferable
Gelstørrelse B × L 70×100 mm 150×100 mm 150×150 mm
Prøvekapasitet 64 140 210
Buffervolum 225 ml 300 ml 500 ml
Enhet, B × L × H 90×210×90 mm 175×265×90 mm 175×265×90 mm