Multiparameter-måler, bærbar, Professional Plus Quatro
Leverandør: YSI ENVIRONMENTAL
605101 605203 605202 605102 605790-1 605790-4 605790-10 605790-20 605790-30 605104 605105 605106
665-0211EA 3825 NOK
665-0211 665-0210 665-0209 665-0208 665-0203 665-0207 665-0204 665-0205 665-0206 665-0212 665-0213 665-0214
Multiparameter-måler, bærbar, Professional Plus Quatro
Elektrokjemiske målere pH-meter
Professional Plus er den mest allsidige, håndholdte multiparameteren på markedet. Du kan måle opptil 11 parametre: pH, ORP, ammoniakk, nitrat, klorid, oppløst oksygen, konduktivitet, salinitet, TDS, barometrisk trykk og temperatur. Ingen kabelkomplikasjoner ettersom du kun håndterer én kabel.
  • Gummi, over-støpt IP 67-hus (selv uten batterideksel)
  • Solide kabelsensorer med robuste kontakter (også vanntett)
  • USB-tilkobling og databehandlingsprogramvare med GLP-funksjoner
  • Minne for 5000 datasett
  • Lettlest grafikk, display med bakgrunnsbelysning og