L(-)-Glucose 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
241920010 241922500 241920050 241920250
ACRO241920010EA 970 NOK
ACRO241920010 ACRO241922500 ACRO241920050 ACRO241920250
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Kokepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 153…156 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00148913
CAS-nummer: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -50° to -54° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O, NH3)