Agarose, Electran, meget lett løselig for elektroforese
Leverandør: VWR Chemicals
437122HEA 3075 NOK
437122H 437123Y
Agarose, Electran, meget lett løselig for elektroforese
Agarose
Agarose med høy oppløsning har lave smelte- og gelateringstemperaturer, men er forskjellig fra tradisjonelle agaroser i molekylærbiologisk kvalitet med lavt smeltepunkt i gelsepareringsområdet. Bruk av denne agarosen i elektroforese gjør det mulig med god oppløsning av nukleinsyrer under 1 000 basepar, som bare varierer med noen få basepar. Egenskapene i agarose med høy oppløsning gjør det mulig med konsekvente separeringer (analytiske og preparative) og gjennomføring av in vitro-translasjon og transkripsjonstilknytning samt in vivo-ligering og transformering. For analytisk separering av DNA/RNA under 1 000 basepar der det er nødvendig med en mer konsentrert gel for å gjennomføre manipulering, anbefaler vi bruk av agarose med høy oppløsning, Electran (43655).
  • Free from DNases and RNases
Smeltepunkt: 60…90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081294
CAS-nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNA binding Passes
DNases, RNases Passes
Electroendosmosis (-Mr) Max. 0.13
Gel strength (at 4%) Min. 1400 g/cm²
Gelling temperature (at 4%) 32.5 - 38.0 °C
Melting point (at 4%) Max. 90 °C
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.15 %