Agarose
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RES1173A-A101X RES1173A-A102X
RESERES1173A-A101XEA 0 NOK
RESERES1173A-A101X RESERES1173A-A102X
Agarose
Agarose
Smeltepunkt: 60…90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081294
CAS-nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM