Stivelse, løselig for analysis
Leverandør: Thermo Scientific
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 2725 NOK
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Stivelse, løselig for analysis
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Smeltepunkt: 256…258 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 13,08878
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test