Stivelse, løselig ACS
Leverandør: Thermo Scientific
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 4775 NOK
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Stivelse, løselig ACS
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Smeltepunkt: 256…258 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 13,08878
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test