Stivelse, løselig ISO analytisk reagens, Millipore®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 490 NOK
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Stivelse, løselig ISO analytisk reagens, Millipore®
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 13,08878