Stivelse, løselig (from potato), TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
21152.234EA 775 NOK
21152.234 21152.291
Stivelse, løselig (from potato), TECHNICAL
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm