Stivelse, løselig, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
21153.135EA 245 NOK
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290
Stivelse, løselig, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 13,08878
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Ignition residue Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reducing substances (as C12H22O11) Max. 0.7 %