Lactic acid 90% ≥90%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA 965 NOK
20366.293 20366.464
Lactic acid 90% ≥90%, TECHNICAL
Lactic acid
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Smeltepunkt: 53 °C
Tetthet: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Indeks: 13,05351
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 90 %