3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 650 NOK
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formel: C₃H₈O₂S
MW: 108,16 g/mol
Kokepunkt: 118 °C (5 mmHg)
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004879
CAS-nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
FN: 2810
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %