(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 412 NOK
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004541
CAS-nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
FN: 2929
ADR: 6.1 (3),II