Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vandig løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 1725 NOK
A0385.0500 A0385.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vandig løsning
Acrylamide : Bisacrylamide
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080848
FN: 3426
ADR: 6.1,III