kobber Nikkel legering (55:45 w%), metalltråd, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
43270.H4
43270.H9
43270.H4EA
580
NOK
43270.H4
43270.H9
kobber Nikkel legering (55:45 w%), metalltråd, Ø 0.13 mm (0.005 in)
kobber Nikkel legering (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00801098