kobber Nikkel legering (55:45 w%), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
43272.H4
43272.G9
43272.H9
43272.H4EA
1700
NOK
43272.H4
43272.G9
43272.H9
kobber Nikkel legering (55:45 w%), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
kobber Nikkel legering (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈1.75g/m
MDL No.: MFCD00801098