Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% vandig løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 1700 NOK
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% vandig løsning
Acrylamide : Bisacrylamide
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00080848
FN: 3426
ADR: 6.1,III