Bly 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra Pb(NO₃)₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19776.0100 1.19776.0500
1.19776.0100EA 405 NOK
1.19776.0100 1.19776.0500
Bly 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra Pb(NO₃)₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Lead Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.