Krom 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19779.0100
1.19779.0500
1.19779.0100EA
412
NOK
1.19779.0100
1.19779.0500
Krom 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra Cr(NO₃)₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder
Kationstandarder
Chromium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.