Polyetylenglykol 1.000
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO192250010EA 795 NOK
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyetylenglykol 1.000
Polyetylenglykol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Smeltepunkt: 35…40 °C
Flash punkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 13,07651
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g