Polyetylenglykol 1.500
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 740 NOK
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polyetylenglykol 1.500
Polyetylenglykol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Kokepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779609
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g