Polyetylenglykol 400
Leverandør: Thermo Scientific
192230010 192230051
ACRO192230010EA 880 NOK
ACRO192230010 ACRO192230051
Polyetylenglykol 400
Polyetylenglykol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokepunkt: >200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 4…8 °C
Tetthet: 1,1275 g/cm³
Flash punkt: 235 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g