Polyetylenglykol 6.000
Leverandør: Thermo Scientific
192280010 192280051
ACRO192280010EA 795 NOK
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyetylenglykol 6.000
Polyetylenglykol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Kokepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…60 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g