Polyethylene glycol 8,000
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 1275 NOK
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000 g/mol
Kokepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…60 °C
Tetthet: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779615
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 12,07729
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g