TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Danger
648462-1 648462-3
648462-1EA 2625 NOK
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier.
Kokepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 251 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00132505
CAS-nummer: 9002-93-1
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,06793